Få mere at vide
β-Escin, 92 to 95%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11435381 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11435381 5 g
11425381 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435381 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215794105
Kemiske identifikatorer
CAS 11072-93-8
Molekylær formel C110H172O48
Molekylvægt (g/mol) 2262.54
MDL nummer MFCD00076054
InChI nøgle YFESOSRPNPYODN-LNXBMLMBSA-N
Synonym aescin, flogencyl, beta escin, 2s,3s,4s,5r,6r-6-3s,4s,6ar,6bs,8r,8ar,9r,10r,14br-9-acetyloxy-8-hydroxy-4,8a-bis hydroxymethyl-4,6a,6b,11,11,14b-hexamethyl-10-2z-2-methylbut-2-enoyl oxy-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl oxy-4-hydroxy-3,5-bis 2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 16211024
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-{[(3S,4S,4aR,6aR,6bS,8R,8aR,9R,10R,12aS,14aR,14bR)-9-(acetyloxy)-8-hydroxy-4,8a-bis(hydroxymethyl)-4,6a,6b,11,11,14b-hexamethyl-10-{[(2Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-icosahydropicen-3-yl]oxy}-4-hydroxy-3,5-bis({[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy})oxane-2-carboxylic acid; (2S,3S,4S,5R,6R)-6-{[(3S,4S,6aR,6bS,8R,8aR,9R,10R,14bR)-9-(acetyloxy)-8-hydroxy-4,8a-bis(hydroxymethyl)-4,6a,6b,11,11,14b-hexamethyl-10-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a,14b-icosahydropicen-3-yl]oxy}-4-hydroxy-3,5-bis({[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy})oxane-2-carboxylic acid
SMIL C\C=C(\C)C(=O)O[C@H]1[C@H](OC(C)=O)[C@]2(CO)[C@H](O)C[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)[C@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2CC1(C)C.C\C=C(/C)C(=O)O[C@H]1[C@H](OC(C)=O)[C@]2(CO)[C@H](O)C[C@]3(C)C(=CCC4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)[C@](C)(CO)C5CC[C@@]34C)C2CC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Escin
Farve Hvid
Analyseprocentområde 92 to 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 1101.2
Fysisk form Pulver