missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Esaxerenone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16484336
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484336 100 mg
16470659 1 mg
16433038 10 mg
16409606 50 mg
16405777 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16484336 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100471

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Esaxerenone (CS-3150) is a highly potent and selective non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist.

Esaxerenone (CS-3150) is a highly potent and selective non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Esaxerenone
CAS 1632006-28-0
Farve White to Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21F3N2O4S
Mængde 100 mg
Synonym CS-3150 XL-550
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (214.38 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CN(CCO)C(C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)=C1C)NC3=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 466.47
Formel vægt 466.47
Procent renhed 99.53%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.