Få mere at vide
Thermo Scientific™ ES Series Lab Refrigerators
Artikelnummer. 16617892 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
158 l
Stiktype:
EU
Artikelnummer. 16617892
Brand: Thermo Scientific™ 158RAEVTS
Save valuable space with Thermo Scientific™ ES Series Lab Refrigerators, designed for general-purpose lab storage.
Features:
  • Integrated controller
  • Digital display
  • High- and low-temperature alarms
  • Standard door locks
  • Low energy consumption
  • Access ports
  • CE marked
Ordering Information:
Available in 50Hz regions only; not available in North America or other 60Hz regions
Recommended for:
General-purpose lab storage
  • Warranty varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type General Purpose Refrigerator
Kapacitet (engelsk) 5.5 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 158 l
Temperaturområde 1°C to 11°C
Kølemiddel R600a
Dør stil Hinged
Hylder 3
Skabsmateriale Scratch-resistant Painted Steel
Isolering HCFC Free, CFC Free
Certificeringer/compliance CE
Stil Undercounter
Kontroltype Digital
Havne 1, 16 mm Side-Access Port
Afrimning Automatic
Overvågningsmuligheder Alarm
Dybde (metrisk) Eksteriør 65.8 cm
Dybde (metrisk) interiør 48.0 cm
Højde (metrisk) Udvendig 85.0 cm
Højde (metrisk) interiør 71.8 cm
Bredde (metrisk) Udvendig 59.9 cm
Bredde (metrisk) interiør 50.0 cm
Stiktype EU
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50Hz
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (metrisk) 37.8 kg
Mængde Each