Få mere at vide
Thermo Scientific™ ES Series Lab Freezers
Artikelnummer. 16641074 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
98 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16641074 98 L Hver
1 options
Artikelnummer. 16641074 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 98FAEVTS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Save valuable space with Thermo Scientific™ ES Series lab freezers, designed for general-purpose lab storage and routine sample protection.
Save valuable space with Thermo Scientific™ ES Series Lab Freezers, designed for general-purpose lab storage and routine sample protection.
 Features:
  • Integrated controller
  • Digital display
  • High- and low-temperature alarms
  • Standard door locks
  • Low energy consumption
  • Access ports
  • CE marked
Recommended for:
General-purpose lab storage
Ordering Information:
Available in 50Hz regions only; not available in North America or other 60Hz regions.
  • Warranty varies by country, please contact us for details
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type General Purpose Freezer
Kapacitet (engelsk) 3.5 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 98 L
Temperaturområde -10°C to -26°C
Kølemiddel R600a
Dør stil Hinged
Isolering CFC-free, HCFC-free
Certificeringer/compliance CE
Stil Undercounter
Kontroltype Digital
Havne 1, 16 mm Side-Access Port
Afrimning Manual
Dybde (metrisk) Eksteriør 65.8 cm
Dybde (metrisk) interiør 44 cm
Højde (metrisk) Udvendig 85 cm
Højde (metrisk) interiør 65 cm
Bredde (metrisk) Udvendig 59.9 cm
Bredde (metrisk) interiør 42.0 cm
Stiktype EU
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V, 50Hz
Frekvens 50 Hz
Forsendelsesvægt (metrisk) 41.8 kg
Mængde Each