Få mere at vide
ES/NO3 Nitrat standardopløsning, WTW™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10719201
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 10719201
Brand: WTW 120220
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Standardopløsninger til kalibrering indeholder 10 g af den ion, der skal måles pr. 10 liter. Ved definerede fortyndinger af disse opløsninger kan brugeren nemt fremstille sin egen kalibreringsopløsning til det ønskede måleområde. Hovedparten med et indhold på en liter giver økonomiske målinger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Væske
Koncentration 10 g/L
Farve Farveløs
Kogepunkt 100 °C
Mængde 1000 mL