Få mere at vide
ES/Ca model standardløsning, WTW™
Artikelnummer. 10099770
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10099770 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 10099770 Leverandør WTW Leverandørnr. 120200
 Begrænset vare
På lager
Standardopløsninger til kalibrering indeholder 10 g af den ion, der skal måles pr. 10 liter. Ved definerede fortyndinger af disse opløsninger kan brugeren nemt fremstille sin egen kalibreringsopløsning til det ønskede måleområde. Hovedparten med et indhold på en liter giver økonomiske målinger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage 1 flaske med 1L
Fysisk form Væske
Koncentration 10 g/L
Kogepunkt 100 °C
Opløselighed Blandet med vand
Mængde 1 L