Få mere at vide
Grant Instruments™ ES-20/80 Orbital Shaker-Incubator
Model-:
ES-20/80 EURO
Stiktype:
EU-stik
Beskrivelse
- Den avancerede ES-20/80 rysteinkubator er designet til bioteknologiske og farmaceutiske laboratorier.
- Temperaturområdet er fra 5°C over omgivelsestemperatur op til +80°C med temperaturensartethed på ±0,3°C ved 37°C . ES-20/80 har et indstilleligt hastighedskontrolområde på 50 - 400 rpm (i intervaller på 10 rpm).
- Det indre kammer er lavet af rustfrit stål. Avanceret motor, termiske isoleringsmaterialer og PID-parameterstyring reducerer energiforbruget og gør rysteinkubatoren yderst energieffektiv på trods af dens relativt store størrelse.
- Op til 3 enheder kan stables, hvilket giver mulighed for at spare plads. Den nye tydelige berøringsskærm og den enkle grænseflade giver en klar og intuitiv styring af parametre.
- Det tillader også datalogning, lagring og visning over tid.
- Bluetooth™-tilslutning til pc giver mulighed for datahåndtering, datalogning, parameterstyring og profilering i den medfølgende software.
- Fås med 5 udskiftelige platforme og stablesæt. Skal bestilles separat.
- Applikationer:
- Dyrkning af mikrobiel og cellekultur;
- Proteinekspression;
- Opløselighedsundersøgelser;
- Generel blanding under kontrollerede forhold;
- Forskellige andre applikationer inden for sundhedsvidenskab og kemi.
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 120/230 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 25 °C til 80 °C |
| Produkttype | Inkuberet platformsrysteapparat |
| Stiktype | EU-stik |
| Temperatur nøjagtighed | ±0,1 °C ved +37 °C |
| Frekvens | 230 V, 50/60 Hz |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 460 x 350 x 400 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 620 x 530 x 510 mm |
| Vægt (metrisk) | 48 kg |
| Model- | ES-20/80 EURO |
| Vis mere |