Få mere at vide
Erythrosin B
Artikelnummer. 11432247
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432247 25 g -
11442247 100 g 100g
11452247 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14180.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.92 DKK
    331.65 DKK / 25g
    Spare 36.27 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Erythrosin B, C40H14I8Na2O10, CAS-nummer-16423-68-0, C.I. 45430; Tetraiodofluorescein natriumsalt, 500g, 240-046-0, 879,87, H302, GHS H Statement H302 Skadeligt ved indtagelse., P264b-P270-P301+P312-P330-P501c, DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L | CAS: 16423-68-0 | C40H14I8Na2O10 | 1715,757 g/mol
Erythrosin B, også kaldet Acid Red 51, bruges som fødevarefarvestof, i trykfarver og som en biologisk plet i planteanatomien. Den finder anvendelse som et middel til at afsløre tandplak og et sensibilisator for ortokromatiske fotografiske film. Som fødevaretilsætningsstof bruges det almindeligvis i slik som slik, ispinde og i kagedekorationsgeler. Det er et vigtigt farvestof, der anvendes til bestemmelse af cellelevedygtighed og bruges som phosphorescerende tripletprobe til at detektere rotationsdiffusion af membranproteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Erythrosin B, også kaldet Acid Red 51, bruges som fødevarefarvestof, i trykfarver og som en biologisk plet i planteanatomien. Den finder anvendelse som et middel til at afsløre tandplak og et sensibilisator for ortokromatiske fotografiske film. Som fødevaretilsætningsstof bruges det almindeligvis i slik som slik, ispinde og i kagedekorationsgeler. Det er et vigtigt farvestof, der anvendes til bestemmelse af cellelevedygtighed og bruges som phosphorescerende tripletprobe til at detektere rotationsdiffusion af membranproteiner.
Opløselighed Opløselig i vand, glycerin
og methanol.
Noter
Lysfølsom og hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16423-68-0
MDL nummer MFCD00144257
PubChem CID 131676154
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erythrosin B
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Molekylær formel C20H6I4Na2O5
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, glycerin og methanol.
Mængde 25 g
InChI nøgle IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
IUPAC navn dinatrium-2-(2,4,5,7-tetraiod-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 879.86
Formel vægt 879.87