Få mere at vide
Erythrosin B, spiritusopløselig, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474949
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474949 5 g 5g
15484949 25 g 25g
15494949 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15474949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62619.06
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 15905-32-5 | C20H8I4O5 | 835.90 g/mol
Erythrosin B bruges som en rød farve i nogle fødevarer såsom kirsebær og fisk. Det bruges som trykfarve, tandplak-afslørende middel og biologisk plet. Den finder anvendelse som et røntgenfast medium og sensibilisator til ortokromatiske fotografiske film. Den bruges som en kagedekorationsgel. Ud over dette bruges det i slik som slik og ispinde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Erythrosin B bruges som en rød farve i nogle fødevarer, såsom kirsebær og fisk. Det bruges som trykfarve, tandplak-afslørende middel og biologisk plet. Den finder anvendelse som et røntgenfast medium og sensibilisator til ortokromatiske fotografiske film. Den bruges som en kagedekorationsgel. Ud over dette bruges det i slik som slik og ispinde.
Opløselighed
Opløseligt i vand, spiritus, methanol, methylcellosolve og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15905-32-5
Molekylær formel C20H8I4O5
Molekylvægt (g/mol) 835.90
MDL nummer MFCD00005044
InChI nøgle OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 45430:2; Solvent Red 140
PubChem CID 3259
SMIL OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erythrosin B
Opløselighedsinformation Soluble in water,spirit,methanol,methyl cellosolve and ethanol.
IUPAC navn 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiod-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-on
Formel vægt 835.89
Farve Orange til Orange/Rød
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver