Tekniske data
| CAS | 568-63-8 |
| Molekylær formel | C40H14I8Na2O10 |
| Synonym | Acid Red 51, Solvent Red 140, 2',4',5',7'-Tetraiodofluorescein, FD&C Red No. 3, Erythrosin extra bluish |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (20mg/mL) or ethanol (20mg/mL) |
| InChI nøgle | DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC navn | dinatrium;2-(3-hydroxy-2,4,5,7-tetraiod-6-oxoxanthen-9-yl)benzoesyre;2-(2,4,5,7-tetraiod-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 1715.757 |
| PubChem CID | 131676154 |
| Formel vægt | 879.9 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Erythrosin B Sodium Salt
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.