Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Erythrosin B, ren, høj renhed, biologisk farve
Artikelnummer. 10581441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10581441 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10581441 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 189460250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.00 DKK
    385.65 DKK / 25g
    Spare 76.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 16423-68-0 | C20H6I4Na2O5 | 879,86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erythrosin B
Smeltepunkt >300,0 °C
CAS 16423-68-0
Farvestofindhold 87% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C20H6I4Na2O5
MDL nummer MFCD00144257
Beilstein 19, II, 258
Merck Index 15, 3749
Synonym Acid Red 51, C.I. 45430
Farve Bordeaux til Rød
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Mængde 25 g
InChI nøgle IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Fysisk form fint pulver
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
IUPAC navn dinatrium-2-(2,4,5,7-tetraiod-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 879.86
PubChem CID 12961638
Formel vægt 879.85
Grad Ren