Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Erythrosin B, ren, certificeret
Artikelnummer. 10299450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10299450 25 g Glasflaske 25g
10289033 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299450 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 409450250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    423.65 DKK / 25g
    Spare 86.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 16423-68-0 | C20H6I4Na2O5 | 879,86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16423-68-0
Molekylær formel C20H6I4Na2O5
Molekylvægt (g/mol) 879.86
MDL nummer MFCD00144257
InChI nøgle IINNWAYUJNWZRM-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Red 51, C.I. 45430
PubChem CID 12961638
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=C(C=CC=C1)C1=C2C=C(I)C(=O)C(I)=C2OC2=C(I)C([O-])=C(I)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erythrosin B
Navn note Pure
Absorptionsforhold 1,15 til 1,55
Farvestofindhold 80% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 524 til 527nm
Emballage Glasflaske
Beilstein 19, II, 258
Merck Index 15, 3749
Farve Brun til rød
Mængde 25 g
Fysisk form fint pulver
IUPAC navn dinatrium;2',4',5',7'-tetraiod-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3',6'-diolat
Formel vægt 879.85
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Erythrosin B
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.