Få mere at vide
Erythrosin B disodium, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314532
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30314532 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30314532 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13205000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erythrosine B disodium salt (E127)
CAS 16423-68-0
Analyt- eller komponentnavne Erythrosine B disodium salt (E127)
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C20 H6 I4 O5 . 2 Na
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-, sodium salt (1:2), Erythrosine B (6CI), Fluorescein, 2',4',5',7'-tetraiodo-, disodium salt (8CI), Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-, disodium salt (9CI), 1427 Red, 1671 Red, 2,4,5,7-Tetraiodofluorescein disodium salt, 2',4',5',7'-Tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 51, Aizen Erythrosine, Aizen Food Red 3, Basovit Red 425E, C.I. 45430, C.I. Acid Red 51, C.I. Food Red 14, Calcocid Erythrosine N, Canacert Erythrosine BS, Ceplac, Cilefa Pink B, Cogilor Red 312.10, D and C Red No. 3, D&C Red No. 3, Dolkwal Erythrosine, E 127, Edicol Supra Erythrosin AS, Edicol Supra Erythrosine A, Erythrosin, Erythrosin B, Erythrosin B sodium salt, Erythrosin BS, Erythrosine, Erythrosine 3, Erythrosine 307046, Erythrosine 36003, Erythrosine 37003, Erythrosine 3B, Erythrosine B-FO, Erythrosine BS, Erythrosine Bluish, Erythrosine E 127, Erythrosine Extra, Erythrosine Extra Conc. A Export, Erythrosine Extra Pure A, Erythrosine I, Erythrosine K-FO, Erythrosine Red 3, Erythrosine TB, Erythrosine TB Extra, Erythrosine extra bluish, Eurocert Erythrosine 311807, FD & C Red No. 3-307020, FD and C Red 3, FD and C Red No. 3, FD&C Red No. 3, FD&C Red No. 3-37003, FDC Red 3, FDC Red 3 dye, Food Color Red 3, Food Dye Red 3, Food Red 14, Food Red 3, Food Red No. 3, Hexacert Red No. 3, Hexacol Erythrosine BS, Japan Food Red No. 3, Japan Red 3, Japan Red No. 3, Maple Erythrosine, Necol Erythrosine, Neelicol Erythrosine, New Pink Bluish Geigy, Red 1799, Red 3, Red No. 3, S 887, Simacid Pink 24107, Synerid, Tetraiodofluorescein sodium salt, Usacert FD & C Red No. 3-310116, Usacert Red No. 3, Water Pink 176575, Eritrosine
InChI formel InChI=1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
IUPAC navn disodium; 2',4',5',7'-tetraiod-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3',6'-diolat
Molekylvægt (g/mol) 879.86
Mængde 100 mg
Formel vægt 879,6189 g/mol