Få mere at vide
Erythrosin B, ∽98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426031 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11426031 5 g
1 options
Artikelnummer. 11426031 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219045005
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erythrosin B
CAS 15905-32-5
Analyseprocentområde ∽98%
Molekylær formel C20H8I4O5
MDL nummer MFCD00005044
Synonym Solvent Red 140
InChI nøgle OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2
IUPAC navn 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiod-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-on
Molekylvægt (g/mol) 835.90
PubChem CID 3259
Formel vægt 835.9
Farve Rød
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver