Få mere at vide
Erythrosin B, 95%, pure, spirit soluble, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10348140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10348140 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10348140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 191120050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erythrosin B
Navn note 95%
CAS 15905-32-5
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C20H8I4O5
MDL nummer MFCD00005044
Beilstein 19, 231
InChI nøgle OALHHIHQOFIMEF-UHFFFAOYSA-N
Infrarødt spektrum Authentic
SMIL OC1=C(I)C2=C(C=C1I)C1(OC(=O)C3=C1C=CC=C3)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1O2
IUPAC navn 3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Molekylvægt (g/mol) 835.90
PubChem CID 3259
Formel vægt 835.9
Grad Pure
Emballage Glass bottle
UV_Vis 94% min.
UV-spektrometri Complies
Farve Orange to Orange/Red
Mængde 5 g
Fysisk form Powder