Få mere at vide
Erythrosin B,∽ 93% ved uv-vis, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416031 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11416031 25 g 25g
11406031 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416031 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219044925
Kemiske identifikatorer
CAS 568-63-8
Molekylær formel C40H14I8Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 1715.757
MDL nummer MFCD00144257
InChI nøgle DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Red 51, C.I. 45430
PubChem CID 131676154
IUPAC navn dinatrium;2-(3-hydroxy-2,4,5,7-tetraiod-6-oxoxanthen-9-yl)benzoesyre;2-(2,4,5,7-tetraiod-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erythrosin B Sodium Salt
Analyseprocentområde ∽ 93%
Formel vægt 879.9
Farve Rødbrun
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Erythrosin B Sodium Salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.