Få mere at vide
Erythrosin B,∽ 93% ved uv-vis, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406031 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406031 10 g 10g
11416031 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406031 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219044910
Identificatori chimici
CAS 568-63-8
Molekylær formel C40H14I8Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 1715.757
MDL nummer MFCD00144257
InChI nøgle DKRYETBOLGDIOK-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Red 51, C.I. 45430
PubChem CID 131676154
IUPAC navn dinatrium;2-(3-hydroxy-2,4,5,7-tetraiod-6-oxoxanthen-9-yl)benzoesyre;2-(2,4,5,7-tetraiod-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)O)I)I)I)C(=O)O.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)I)[O-])I)I)I)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Erythrosin B Sodium Salt
Analyseprocentområde ∽ 93%
Formel vægt 879.9
Farve Rødbrun
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Erythrosin B Sodium Salt
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Consigli di prudenza
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.