Få mere at vide
Erythromycin (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10583315
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10583315 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10583315 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP92025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Erythromycin is used as an inhibitor in cell-free protein biosynthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erythromycin
Type Erythromycin
Fysisk form Solid
CAS 114-07-8
pH 8 to 10.5
Smeltepunkt 138°C
Antændelsesrest 0.2% max.
Emballage Poly Bottle
Specifik rotation Inclusive between -78° (+ or -)
Farve White
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 85%
Molekylær formel C37H67NO13
MDL nummer MFCD00084654
Merck Index 15, 3739
Synonym E-Mycin, Erythrocin
InChI nøgle ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
SMIL CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecane-2,10-dione
Molekylvægt (g/mol) 733.94
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
Formel vægt 733.94