Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (-)-Erythromycin, Eur.Ph.
Artikelnummer. 11926911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11926911 25 g Glasflaske 25g
10061961 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 11926911 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 343880250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Erythromycin (E-Mycin or erythrocin), CAS # 114-07-8, is a broad-spectrum antibiotic.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Erythromycin er et makrolidantibiotikum, der virker ved at binde 50S ribosomale underenhed og hæmme polypeptiddannelse
  • Erythromycin blev isoleret fra Saccharopolyspora erythraea
Applikationer
  • Erythromycin kan bruges til at forstyrre væksten af gram-positive og gram-negative bakterier
  • Erythromycin har vist sig at have motoriske effekter i mave-tarmsystemet og kan bruges til laboratorieforskning i migrerende motorisk kompleks aktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114-07-8
Molekylær formel C37H67NO13
Molekylvægt (g/mol) 733.94
MDL nummer MFCD00084654
InChI nøgle ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trih ydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2,10-dion
SMIL CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Erythromycin
Type (-)-Erythromycin
Fysisk form Pulver eller krystaller
Smeltepunkt 138.0°C to 140.0°C
Infrarødt spektrum Authentic (Identification A)
Emballage Glasflaske
Specifik rotation − 74.50 (20.00°C c=2,ethanol)
Vand 6.5% max. (K.F.)
Farve Farveløs eller hvid eller gul
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: +/- 2 mg/mg. Other solubilities: freely soluble in alcohols, acetone, chloroform,, acetonitrile, ethyl acetate, moderately soluble in ether, ethylenedichloride, and amyl acetate
Formel vægt 733.94
Procent renhed 93.0 to 102.0% (sum of erythromycin A, B and C, on anhydrous substance); 5.0% max. erythromycin B and erythromycin C)