Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (-)-Erythromycin, Eur.Ph.
Artikelnummer. 10061961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10061961 5 g Glasflaske 5g
11926911 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061961 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 343880050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Erythromycin (E-Mycin eller erythrocin), CAS # 114-07-8, er et bredspektret antibiotikum.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Erythromycin er et makrolidantibiotikum, der virker ved at binde 50S ribosomale underenhed og hæmme polypeptiddannelse
  • Erythromycin blev isoleret fra Saccharopolyspora erythraea
Applikationer
  • Erythromycin kan bruges til at forstyrre væksten af gram-positive og gram-negative bakterier
  • Erythromycin har vist sig at have motoriske effekter i mave-tarmsystemet og kan bruges til laboratorieforskning i migrerende motorisk kompleks aktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114-07-8
Molekylær formel C37H67NO13
Molekylvægt (g/mol) 733.94
MDL nummer MFCD00084654
InChI nøgle ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trih ydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2,10-dion
SMIL CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Erythromycin
Type (-)-Erythromycin
Fysisk form Pulver eller krystaller
Smeltepunkt 138,0 °C til 140,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk (Identifikation A)
Emballage Glasflaske
Specifik rotation −74,50 (20,00 °C c=2,ethanol)
Vand 6,5% maks. (K.F.)
Farve Farveløs eller hvid eller gul
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: +/- 2 mg/mg. Andre opløseligheder: frit opløselige i alkoholer, acetone, chloroform, acetonitril, ethylacetat, moderat opløselig i ether, ethylendichlorid og amylacetat
Formel vægt 733.94
Procent renhed 93,0 til 102,0% (summen af erythromycin A, B og C, på et vandfri stof); 5,0% maks. erythromycin B og erythromycin C)