missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Erythromycin Ethylsuccinate, MedChemExpress
Beskrivelse
Erythromycin Ethylsuccinate is an antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections, has an antimicrobial spectrum similar to or slightly wider than that of penicillin. Erythromycin Ethylsuccinate has antiviral activity against HIV-1.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erythromycin Ethylsuccinate |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1264-62-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 200 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C43H75NO16 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Erythromycin ethyl succinate EES |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (58.00 mM) ∣Ethanol : ≥ 33.33 mg/mL (38.66 mM) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?