missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Erythromycin Estolate (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erythromycin A Estolate |
| CAS | 3521-62-8 |
| Molekylær formel | C40 H71 N O14 . C12 H26 O4 S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Erythromycin A Estolate, (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-l-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-2-O-propionyl-ß-d-xylo-hexopyranosyl]oxy]oxacyclotetradecane-2,10-dione dodecyl sulfate, Erythromycin A 2'-propionate dodecyl sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C40H71NO14.C12H26O4S/c1-15-27-40(11,48)33(44)22(5)30(43)20(3)18-38(9,47)35(55-37-32(53-28(42)16-2)26(41(12)13)17-21(4)50-37)23(6)31(24(7)36(46)52-27)54-29-19-39(10,49-14)34(45)25(8)51-29;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15/h20-27,29,31-35,37,44-45,47-48H,15-19H2,1-14H3;2-12H2,1H3,(H,13,14,15)/t20-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,29+,31+,32-,33-,34+,35-,37+,38-,39-,40-;/m1./s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)O.CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3OC(=O)CC)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O |
| IUPAC navn | [(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-2-[[(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-2,10-dioxo-oxacyclotetradec-6-yl]oxy]-6-methyloxan-3-yl] propanoate;dodecyl hydrogen sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 1056.39 |
| Formel vægt | 1055.6426 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?