Få mere at vide
Erythromycin-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erythromycin-d6 |
| CAS | 959119-25-6 |
| Molekylær formel | C37H61D6NO13 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | E-Base-d6, E-Mycin-d6, Erytromycin A-d6, Aknemycin-d6, Aknin-d6, Eemgel-d6, Ery-Derm-d6, Erymax-d6, Ery-Tab-d6, N,N-didemethyl-N,N-di(methyl-d3)erythromycin |
| InChI formel | InChI=1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1/i11D3,12D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N([C@H]1C[C@@H](C)O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](C)[C@H](O[C@H]3C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)C[C@@]2(C)O)[C@@H]1O)C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 739.96 |