Få mere at vide
Erythromycin, cellekulturkvalitet
Artikelnummer. 15474679
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474679 10 g 10g
15484679 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62279.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    828.37 DKK
    745.65 DKK / 10g
    Spare 82.72 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Erythromycin (E-Mycin eller erythrocin), CAS # 114-07-8, er et bredspektret antibiotikum. | CAS: 114-07-8 | C37H67NO13 | 733,94 g/mol
Erythromycin, bruges som en makrolid antibiotisk proteinsyntesehæmmer. Det er meget udbredt i cellekulturapplikationer. Afhængigt af bakteriestammen er erythromycin blevet brugt mellem 50 og 200 mg/L til at kontrollere bakterievækst. Erythromycinresistens kan induceres i bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Erythromycin er et makrolid-antibiotikum, der virker ved at binde 50S ribosomale underenhed og hæmme dannelsen af polypeptider
  • Erythromycin blev isoleret fra Saccharopolyspora erythraea
Applikationer
  • Erythromycin kan bruges til at forstyrre væksten af gram-positive og gram-negative bakterier
  • Erythromycin har vist sig at have motoriske effekter i mave-tarmsystemet og kan bruges til laboratorieforskning om migrerende motorisk kompleksaktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114-07-8
Molekylær formel C37H67NO13
Molekylvægt (g/mol) 733.94
MDL nummer MFCD00084654
InChI nøgle ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
SMIL CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erythromycin
Type Erythromycin
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Hvid
Mængde 10 g
Beilstein 75279
Merck Index 14,3681
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 2 mg/ml
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecane-2,10-dione
Formel vægt 733.93
Grad Celledyrkning