Få mere at vide
Erythromycin A N-oxid, Mikromol™
Beskrivelse
Erythromycin A N-oxid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erythromycin A N-Oxide |
| CAS | 992-65-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Erythromycin A N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Molekylær formel | C37 H67 N O14 |
| Synonym | Erythromycin, N-oxide, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., Erythromycin A N-oxide, (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-6-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]oxacyclotetradecane-2,10-dione N-Oxide, Erythromycin A 3'-N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C37H67NO14/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(52-34-28(40)24(38(11,12)46)15-19(3)48-34)21(5)29(22(6)33(43)50-25)51-26-17-36(9,47-13)31(42)23(7)49-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)[N+](C)(C)[O-])[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S,6R)-2-[[(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-2,10-dioxo-oxacyclotetradec-6-yl]oxy]-3-hydroxy-N,N,6-trimethyloxan-4-aminoxid |
| Molekylvægt (g/mol) | 749.93 |
| Vis mere |