Få mere at vide
Erythromycin A 9,11-Imino Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erythromycin A 9,11-Imino Ether |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H66N2O12/c1-14-25-37(10,44)31-22(6)38-32(50-31)18(2)16-35(8,43)30(51-34-27(40)24(39(11)12)15-19(3)46-34)20(4)28(21(5)33(42)48-25)49-26-17-36(9,45-13)29(41)23(7)47-26/h18-31,34,40-41,43-44H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29+,30-,31-,34?,35-,36-,37-/m1/s1 |
| Procent renhed | >95% |