Få mere at vide
Erythromycin, ∽98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11431631 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431631 5 g -
11421631 1 g -
11451631 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431631 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219019705
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Erythromycin ∽98%, hvidt pulver
  • Det bruges i cellekulturapplikationer ved cirka 100 mg/liter.
  • Afhængigt af bakteriestammen er erythromycin blevet brugt mellem 50 og 200 mg/L til at kontrollere bakterievækst.
  • Erythromycinresistens kan induceres hos bakterier.
  • Erythromycin er et makrolid-antibiotikum, der binder til 50S ribosomale underenhed og hæmmer proteinsyntesen.
  • Dette er et antimikrobielt stof, der produceres ved væksten af visse stammer af Streptomyces erythreus.
  • Det er en blanding, der hovedsageligt består af erythromycin A med mindre mængder erythromyciner B og C.
Kemiske identifikatorer
CAS 114-07-8
Molekylær formel C37H67NO13
Molekylvægt (g/mol) 733.94
MDL nummer MFCD00084654
InChI nøgle ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-{[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-{[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecane-2,10-dione
SMIL CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erythromycin
Type Erythromycin
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 5 g
Analyseprocentområde ∽98%
Synonym E-mycin, Erycin
Formel vægt 733.95
Procent renhed 98%
Grad Not Available