Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (-)-Erythromycin, 98 %
Artikelnummer. 10155000 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10155000
Brand: Thermo Scientific Chemicals 227331000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Erythromycin (E-Mycin or erythrocin), CAS # 114-07-8, is a broad-spectrum antibiotic.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Erythromycin er et makrolidantibiotikum, der virker ved at binde 50S ribosomale underenhed og hæmme polypeptiddannelse
•Erythromycin blev isoleret fra Saccharopolyspora erythraea
Applikationer
•Erythromycin kan bruges til at forstyrre væksten af gram-positive og gram-negative bakterier
•Erythromycin har vist sig at have motoriske effekter i mave-tarmsystemet og kan bruges til laboratorieforskning i migrerende motorisk kompleks aktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114-07-8
Molekylær formel C37H67NO13
Molekylvægt (g/mol) 733.94
MDL nummer MFCD00084654
InChI nøgle ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trih ydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2,10-dion
SMIL CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Erythromycin
Type (-)-Erythromycin
Navn note 98%
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 138.0°C to 140.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Specifik rotation −74.50° (20°C c=2,ethanol)
Vand 6.5% max. (K.F.)
Farve Hvid til gul
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98%
Merck Index 15, 3739
Opløselighedsinformation Solubility in water: +/- 2 mg/mg. Other solubilities: freely soluble in alcohols, acetone, chloroform,, acetonitrile, ethyl acetate, moderately soluble in ether, ethylenedichloride, and amyl acetate
Formel vægt 733.94
Procent renhed 98%