Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (-)-Erythromycin, 98 %
Artikelnummer. 10338080 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10338080 5 g Plastflaske 5g
10053110 25 g Plastflaske 25g
10155000 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10338080 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227330050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.46 DKK
    504.65 DKK / 5g
    Spare 55.81 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Erythromycin (E-Mycin eller erythrocin), CAS # 114-07-8, er et bredspektret antibiotikum.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Erythromycin er et makrolidantibiotikum, der virker ved at binde 50S ribosomale underenhed og hæmme polypeptiddannelse
•Erythromycin blev isoleret fra Saccharopolyspora erythraea
Applikationer
•Erythromycin kan bruges til at forstyrre væksten af gram-positive og gram-negative bakterier
•Erythromycin har vist sig at have motoriske effekter i mave-tarmsystemet og kan bruges til laboratorieforskning i migrerende motorisk kompleks aktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114-07-8
Molekylær formel C37H67NO13
Molekylvægt (g/mol) 733.94
MDL nummer MFCD00084654
InChI nøgle ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-14-ethyl-7,12,13-trih ydroxy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-oxacyclotetradecan-2,10-dion
SMIL CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Erythromycin
Type (-)-Erythromycin
Navn note 98%
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 138,0 °C til 140,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Specifik rotation −74,50° (20 °C c=2, ethanol)
Vand 6,5% maks. (K.F.)
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98%
Merck Index 15, 3739
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: +/- 2 mg/mg. Andre opløseligheder: frit opløselige i alkoholer, acetone, chloroform, acetonitril, ethylacetat, moderat opløselig i ether, ethylendichlorid og amylacetat
Formel vægt 733.94
Procent renhed 98%