Få mere at vide
Erythrolosamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erythrolosamine |
| CAS | 53066-32-3 |
| Molekylær formel | C29H53NO10 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-O-Desosaminylerythronolide A, 3-O-De(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)erythromycin |
| InChI formel | InChI=1S/C29H53NO10/c1-11-20-29(8,37)24(34)16(4)21(31)14(2)13-28(7,36)25(17(5)22(32)18(6)26(35)39-20)40-27-23(33)19(30(9)10)12-15(3)38-27/h14-20,22-25,27,32-34,36-37H,11-13H2,1-10H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19+,20-,22+,23-,24-,25-,27+,28-,29-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@]([C@H](O)[C@@H](C)C1=O)(O)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@@](O)(C)C[C@H]1C)=O |
| IUPAC navn | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-14-ethyl-4,7,12,13-tetrahydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecane-2,10-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 575.73 |
| Formel vægt | 575.37 |