Få mere at vide
erythro-N-Boc-3,5-difluor-L-phenylalanin-epoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489575
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15489575 1 g 1g
15499575 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52099.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 388071-27-0 | Molekylær formel: C15H19F2NO3 | Molekylvægt: 299,32 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 388071-27-0
Molekylær formel C15H19F2NO3
Molekylvægt (g/mol) 299.32
MDL nummer MFCD08061630
InChI nøgle NKGKCDXMOMAORK-UHFFFAOYNA-N
Synonym erythro-n-boc-l-3,5-difluorophenylalanine epoxide, tert-butyl s-2-3,5-difluorophenyl-1-s-oxiran-2-yl ethyl carbamate, tert-butyl n-1s-2-3,5-difluorophenyl-1-2s-oxiran-2-yl ethyl carbamate, erythro-n-boc-3,5-difluoro-l-phenylalanine epoxide, tert-butyl 1s-2-3,5-difluorophenyl-1-2s-oxiranyl ethylcarbamate, tert-butyl s-2-3,5-difluorophenyl-1-s-oxiran-2-yl ethylcarbamate, tert-butyl 1s-2-3,5-difluorophenyl-1-2s-oxiran-2-yl ethylcarbamate, tert-butyl 1s-2-3,5-difluorophenyl-1-2s-oxiran-2-yl ethyl carbamate
PubChem CID 9922319
IUPAC navn tert-butyl N-[(1S)-2-(3,5-difluorphenyl)-1-[(2S)-oxiran-2-yl]ethyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(F)=CC(F)=C1)C1CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale erythro-N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine epoxide
Mængde 1 g
Formel vægt 299.31
Procent renhed 95%