Få mere at vide
(+/-)-erytro-aleuritsyre, 95%
Beskrivelse
α-Aleuritinsyre er en vigtig ingrediens i shellak og er også et startreagens ved fremstilling af parfume.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
α -Aleuritinsyre er en vigtig ingrediens i shellak og er også et startreagens ved fremstilling af parfume.
Opløselighed Opløseligt i vand, alkohol, eddikesyre
og acetone.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-erythro-Aleuritic acid |
| Smeltepunkt | 97 °C til 101 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1727724 |
| Merck Index | 14,231 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, alkohol, eddikesyre og acetone. |
| Formel vægt | 304.43 |
| Procent renhed | 95% |