Få mere at vide
Erythritol, TRC
Artikelnummer. 30373741
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30373741 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30373741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE650100100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale meso-Erythritol
CAS 149-32-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 H10 O4
Mængde 100 mg
Synonym Erythritol, (2R,3S)-Butane-1,2,3,4-tetrol, meso-erythritol, 1,2,3,4-Butanetetrol, (2R,3S)-rel-, 1,2,3,4-Butanetetrol, (R*,S*)-, Erythritol (8CI), (2R,3S)-Butane-1,2,3,4-tetraol, C* Eridex 16954, C*Eridex, Cargill Zerose 16957, Eridex F 16960, Erythrit, Erythritol 100M, Erythrol, F 8015, Lakanto-S, Mesoerythritol, NIK 242, NSC 8099, Phycitol, Zerose, Zerose 01657, Zerose 16952, Zerose Tm 16957, meso-Erythritol
InChI formel InChI=1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC navn (2S,3R)-butan-1,2,3,4-tetrol
Molekylvægt (g/mol) 122.12
Formel vægt 122.0579
Procent renhed >95