missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Erythritol-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erythritol-d6 |
| CAS | 2714435-98-8 |
| Molekylær formel | C4 D6 H4 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2R,3S)-rel-1,2,3,4-Butanetetrol-1,1,2,3,4,4-d6, rel-(2R,3S)-1,2,3,4-Butanetetrol-1,1,2,3,4,4-d6, Erythritol-1,1,2,3,4,4-D6, (2R,3S)-Butane-1,2,3,4-tetrol-1,2,3,4-13C4, meso-Erythritol-d6, meso-Erythritol-1,1,2,3,4,4-d6, Erythrit-d6, Erythritol-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+/i1D2,2D2,3D,4D |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])O |
| IUPAC navn | (2R,3S)-1,1,2,3,4,4-hexadeuteriobutane-1,2,3,4-tetrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.1568 |
| Formel vægt | 128.0956 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?