Få mere at vide
Erucic Nitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erucic Nitrile |
| CAS | 73170-89-5 |
| Molekylær formel | C22 H41 N |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 13-Docosenenitrile (13Z) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H41N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3/b10-9+ |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCCCC#N |
| IUPAC navn | (E)-docos-13-enenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.57 |
| Formel vægt | 319.3239 |