Få mere at vide
Erucic acid, tech. 90%
Artikelnummer. p-7044908
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11332656
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08685.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 112-86-7 | C22H42O2 | 338.576 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-86-7
Molekylær formel C22H42O2
Molekylvægt (g/mol) 338.576
MDL nummer MFCD00063188
InChI nøgle DPUOLQHDNGRHBS-KTKRTIGZSA-N
Synonym erucic acid, cis-13-docosenoic acid, z-docos-13-enoic acid, 13-docosenoic acid, z, cis-erucic acid, 13-cis-docosenoic acid, 13-docosenoic acid, z-13-docosenoic acid, hystrene 2290
PubChem CID 5281116
ChEBI CHEBI:28792
IUPAC navn (Z)-docos-13-ensyre
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erucic acid
Smeltepunkt 29°C to 33°C
Kogepunkt 265°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 50 g
Beilstein 1728049
Merck Index 14,3674
Formel vægt 338.58
Procent renhed 90%
Grad Teknisk