Få mere at vide
Erucinsyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30135383
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135383 25 mL
30133803 5 mL
30005828 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE64991525ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-34-9
Molekylær formel C23 H44 O2
Molekylvægt (g/mol) 352.59
Synonym Methyl Erucate, 13-Docosenoic acid, methyl ester, (13Z)-, 13-Docosenoic acid, methyl ester, (Z)- (8CI), Brassidic acid, methyl ester (6CI), (Z)-Erucic acid methyl ester, Agnique ME 22U, Erucic acid methyl ester, Methyl 13(Z)-docosenoate, Methyl cis-13-docosenoate, Methyl erucate
IUPAC navn methyl (Z)-docos-13-enoat
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erucic acid methyl ester
Mængde 25 mL
InChI formel InChI=1S/C23H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h10-11H,3-9,12-22H2,1-2H3/b11-10-
Formel vægt 352.3341