Få mere at vide
Ertugliflozin, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100477
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. 16429127
Brand: Medchem Express HY154615mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Ertugliflozin (PF-04971729) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ertugliflozin
CAS 1210344-57-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H25ClO7
Mængde 5 mg
Synonym PF-04971729
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (572.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CC=C([C@]23O[C@@](CO)(CO3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1CC4=CC=C(OCC)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 436.88
Formel vægt 436.88
Procent renhed 98.82%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.