missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ertugliflozin L-pyroglutamic acid, MedChemExpress
Beskrivelse
Ertugliflozin L-pyroglutamic acid (PF-04971729 L-pyroglutamic acid) is a potent, selective and orally active inhibitor of the sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2), with an IC50 of 0.877 nM for h-SGLT2. Has the potential for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ertugliflozin L-pyroglutamic acid |
| CAS | 1210344-83-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H32ClNO10 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | PF-04971729 L-pyroglutamic acid |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (220.85 mM) |
| SMIL | ClC1=CC=C([C@]23O[C@@](CO)(CO3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1CC4=CC=C(OCC)C=C4.O=C5CC[C@@H](C(O)=O)N5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 566.0 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?