Få mere at vide
Melford Ertapenem natriumsalt
Beskrivelse
Ertapenem Sodium Salt er et potent antibiotikum og tilhører carbapenem-klassen af antibiotika.
Det er effektivt mod et bredt spektrum af Gram-positive og Gram-negative bakterier, herunder multiresistente stammer.
Inden for mikrobiologi og forskning i infektionssygdomme er Ertapenem Sodium Salt almindeligvis brugt som et værktøj til at studere bakteriel modtagelighed og resistens. Det kan bruges i antimikrobiel modtagelighedstest for at bestemme effektiviteten af forskellige antibiotika mod bakterieisolater.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ertapenem Sodium Salt |
| CAS | 153773-82-1 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | C22H24N3NaO7S |