Få mere at vide
Melford Ertapenem natriumsalt
Artikelnummer. 30018250
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018250 1 g
30018251 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018250 Leverandør Melford Leverandørnr. E321001.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Ertapenem Sodium Salt er et potent antibiotikum og tilhører carbapenem-klassen af antibiotika.
Ertapenem Sodium Salt er et potent antibiotikum og tilhører carbapenem-klassen af antibiotika.
Det er effektivt mod et bredt spektrum af Gram-positive og Gram-negative bakterier, herunder multiresistente stammer.
Inden for mikrobiologi og forskning i infektionssygdomme er Ertapenem Sodium Salt almindeligvis brugt som et værktøj til at studere bakteriel modtagelighed og resistens. Det kan bruges i antimikrobiel modtagelighedstest for at bestemme effektiviteten af forskellige antibiotika mod bakterieisolater.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ertapenem Sodium Salt
CAS 153773-82-1
Mængde 1 g
Molekylær formel C22H24N3NaO7S