Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ertapenem sodium, 85%
Artikelnummer. 15535296 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15535296 1 g 1g
15545296 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15535296 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 460640010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153773-82-1
Molekylær formel C22H24N3NaO7S
Molekylvægt (g/mol) 497.5
InChI nøgle ZXNAQFZBWUNWJM-HRXMHBOMSA-M
Synonym 1-azabicyclo 3.2.0 hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-3s,5s-5-3-ca rboxyphenyl amino carbonyl-3-pyrrolidinyl thio-6-1r-1-hydroxyethy l-4-methyl-7-oxo-, monosodium salt, 4r,5s,6s
PubChem CID 131675376
ChEBI CHEBI:60070
IUPAC navn sodium;(2S,4S)-4-[[(4R,5S,6S)-2-carboxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-3-yl]sulfanyl]-N-(3-carboxyphenyl)pyrrolidine-2-carboximidate
SMIL CC1C2C(C(=O)N2C(=C1SC3CC(NC3)C(=NC4=CC=CC(=C4)C(=O)O)[O-])C(=O)O)C(C)O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ertapenem sodium
Smeltepunkt 230.0°C to 234.0°C
Tab ved tørring 15% to 19%
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Beilstein 15,3731
Formel vægt 497.5
Procent renhed 85%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ertapenem sodium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.