Få mere at vide
Ertapenem Disodium 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ertapenem Disodium |
| CAS | 153832-38-3 |
| Molekylær formel | C22 H23 N3 O7 S . 2 Na |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt (1:2), 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3S,5S)-5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-, disodium salt, (4R,5S,6S)- (9CI), 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[5-[[(3-carboxyphenyl)amino]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-, disodium salt, [4R-[3(3S*,5S*),4α,5β,6β(R*)]]-, Ertapenem disodium, L 749 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25N3O7S.2Na/c1-9-16-15(10(2)26)20(28)25(16)17(22(31)32)18(9)33-13-7-14(23-8-13)19(27)24-12-5-3-4-11(6-12)21(29)30;;/h3-6,9-10,13-16,23,26H,7-8H2,1-2H3,(H,24,27)(H,29,30)(H,31,32);;/q;2*+1/p-2/t9-,10-,13+,14+,15-,16-;;/m1../s1 |
| SMIL | [Na+].[Na+].C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)Nc4cccc(c4)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium;(4R,5S,6S)-3-[(3S,5S)-5-[(3-carboxylatophenyl)carbamoyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 519.48 |
| Formel vægt | 519.1052 |