Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Erlotinib hydrochlorid
Artikelnummer. 15821032 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15821032 1 g 1g
15831032 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15821032 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462330010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 183319-69-9 | C22H24ClN3O4 | 429.90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 183319-69-9
Molekylær formel C22H24ClN3O4
Molekylvægt (g/mol) 429.90
InChI nøgle GTTBEUCJPZQMDZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn N-(3-ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-aminhydrochlorid
SMIL Cl.COCCOC1=C(OCCOC)C=C2C(NC3=CC=CC(=C3)C#C)=NC=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erlotinib hydrochloride
Smeltepunkt 215.0°C to 227.0°C
Farve Klar
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in dimethylsulfoxide, slightly soluble in ethanol
Formel vægt 429.9
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Erlotinib hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Erlotinib hydrochloride