Få mere at vide
Erlotinib Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18030440
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18030440 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18030440 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3297.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Erlotinib Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erlotinib, Hydrochloride Salt
CAS 183319-69-9
Analyt- eller komponentnavne Erlotinib, Hydrochloride Salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H23 N3 O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-(3-ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-Quinazolinamine, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-(3-ethynylanilino)quinazoline hydrochloride, CP 358774, Erlotinib hydrochloride, OSI 774, Tarceva, [6,7-Bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-yl]-(3-ethynylphenyl)amine hydrochloride, N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine Hydrochloride, N-(3-ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-Quinazolinamine, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-(3-ethynylanilino)quinazoline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H23N3O4.ClH/c1-4-16-6-5-7-17(12-16)25-22-18-13-20(28-10-8-26-2)21(29-11-9-27-3)14-19(18)23-15-24-22;/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,23,24,25);1H
SMIL Cl.COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCOC
IUPAC navn N-(3-ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 429.9
Mængde 250 mg
Formel vægt 429.1455 g/mol