missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Erlotinib-13C6 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30370598
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370598 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE6250031MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Erlotinib-13C6 Hydrochloride
CAS 1210610-07-3
Molekylær formel C1613C6H23N3O4 • HCl
Mængde 1 mg
Synonym N-(3-Ethynylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine-13C6 Hydrochloride, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4-(3-ethynylanilino)quinazoline-13C6 Hydrochloride, [6,7-Bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-yl]-(3-ethynylphenyl)amine-13C6 HydrochloridCP 358774-13C6, OSI 774-13C6, Tarceva-13C6
InChI formel InChI=1S/C22H23N3O4.ClH/c1-4-16-6-5-7-17(12-16)25-22-18-13-20(28-10-8-26-2)21(29-11-9-27-3)14-19(18)23-15-24-22;/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,23,24,25);1H/i5+1,6+1,7+1,12+1,16+1,17+1;
SMIL C#C[13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13C](NC2=NC=NC3=CC(OCCOC)=C(OCCOC)C=C32)=[13CH]1.Cl
IUPAC navn N-(3-ethynylphenyl-1,2,3,4,5,6-13C6)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-amine hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 435.85
Formel vægt 435.17
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.