Få mere at vide
Glassco Laboratory Equipments Erlenmeyer glasflaske Heavy duty
Artikelnummer. 31937694
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31937694 250 mL
31937687 50 mL
31937679 100 mL
31937661 500 mL
31937696 1000 mL
31937651 2000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31937694 Leverandør Glassco Laboratory Equipments Leverandørnr. EU231.237.05
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kraftig Erlenmeyer glasflaske med smal åbning til almindelig laboratoriebrug.
  • Kraftige Erlenmeyer glasflasker med smalle åbninger
  • Fås med kapaciteter på 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml og 2000 ml
  • Fremstillet af varmebestandigt ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 glas
  • Tungvægskonstruktion
  • Opfylder ISO 1773
  • Trykt med holdbar hvid emalje
  • Forstærket tyk fand hjælper med at reducere afskalning og brud
  • Kemisk resistent
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Produkttype Kraftig Erlenmeyer-flaske
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mundstil Smal
Sterilitet Ikke-steril
Bund form Flad
Overfladebehandling Ingen