Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer-kolber med konisk slebet samling
Kapacitet (metrisk):
150 mL
200 mL
2 L
Standard konusled:
Fatning NS 19/26
Fatning NS 24/29
Fatning NS 29/32
NS 19/26
NS 24/29
Beskrivelse
- Acc. til DIN EN ISO 4797 og udover standard
- Med vægt (ca. volumen /ml)
- Med inskriptionslabel
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Inkluderer | Konisk jordforbindelse |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Standard konusled | NS 24/29 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 166 mm |