Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Kolber Bred Hals
Artikelnummer. 10708091
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
200 mL
1 L
2 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10708091 100 mL
10060451 2 L
10244391 1 L
10305841 200 mL
10528421 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10708091 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 07025037
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. til DIN ISO 24450 og udover standard
  • Med perlekant
  • Med eksamen
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Diameter (metrisk) ydre hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Inkluderer Perlekant og graduering
nr. pr. pakke 10/Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 64 mm