Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Kolber Bred Hals
Beskrivelse
- Acc. til DIN ISO 24450 og udover standard
- Med perlekant
- Med eksamen
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) ydre hals | 50 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Inkluderer | Perlekant og graduering |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 131 mm |